Wichtige Dokumente
8.53099
Sigma-Aldrich
Boc-D-Tyr-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-t.-Boc-D-tyrosine
Größe auswählen
5 G
€ 186,00
25 G
€ 734,00
€ 186,00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 186,00
25 G
€ 734,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H19NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
€ 186,00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N([C@H](Cc1ccc(cc1)[O-])C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H19NO5/c1-14(2,3)20-13(19)15-11(12(17)18)8-9-4-6-10(16)7-5-9/h4-7,11,16H,8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/p-1/t11-/m1/s1
InChIKey
CNBUSIJNWNXLQQ-LLVKDONJSA-M
Allgemeine Beschreibung
Standard building block for introduction of D-tyrosine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Verlinkung
Replaces: 04-13-0033
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c=2 AcOH): -3.0 - -1.0 °
Reinheit (DC(011A)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(0811)): ≥ 98 %
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable