Wichtige Dokumente
8.52309
Sigma-Aldrich
Fmoc-ACA-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
7-N-Fmoc-aminocoumarin-4-acetic acid
Größe auswählen
250 MG
€ 301,00
1 G
€ 430,00
€ 301,00
Noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 301,00
1 G
€ 430,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H19NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
441.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
€ 301,00
Noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥95.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
aromatic amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N(c4cc5[o][c](cc(c5cc4)CC(=O)O)=O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C26H19NO6/c28-24(29)11-15-12-25(30)33-23-13-16(9-10-17(15)23)27-26(31)32-14-22-20-7-3-1-5-18(20)19-6-2-4-8-21(19)22/h1-10,12-13,22H,11,14H2,(H,27,31)(H,28,29)
InChIKey
RCUKLQDGAASIAX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Fmoc-ACA-OH is a useful tool for the SPPS of AMC fluorogenic protease substrates by Fmoc SPPS. Fmoc-ACA-OH [1] must be first loaded onto a Wang-type resin. Any unreacted linker hydroxyls must be capped using acetic anhydride. Following Fmoc removal, the first amino acid should be coupled with HATU/collidine [2]. Insertion of ACA into the middle of a peptide provides fluorogenic substrates for endopeptidases [3]. Treatment of the ACC peptide obtained after TFA cleavage with an aqueous base causes facile decarboxylation and formation of the AMC peptide.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Chromogenic Labeling of Synthetic Peptides
Literature references
[1] J. L. Harris, et al. (2000) Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 97, 7754.
[2] D. J. Maly, et al. (2002) J. Org. Chem., 67, 910.
[3] C. M. Salisbury, et al. (2002) J. Am. Chem. Soc., 124, 14868.
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis rosastichig
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Reinheit (DC(CMA1)): ≥ 98 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 95.0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable