Fortfahren mit
08445
7-Amino-4-methyl-3-cumarinylessigsäure
BioReagent, suitable for fluorescence, ~90% (HPLC)
Synonym(e):
2H-1-Benzopyran-3-essigsäure, AMCA-H
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 72,60
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 245,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H11NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.22
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7927205
€ 72,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
~90% (HPLC)
form
powder
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, aqueous base: soluble
fluorescence
λex 350 nm; λem 433 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
InChI
1S/C12H11NO4/c1-6-8-3-2-7(13)4-10(8)17-12(16)9(6)5-11(14)15/h2-4H,5,13H2,1H3,(H,14,15)
InChI key
QEQDLKUMPUDNPG-UHFFFAOYSA-N
Application
AMCA is a useful agent for labeling proteins. Demonstrates a characteristic absorption peak at 345 nm with a fluorescence emission at 440-460 nm (blue region); however, when conjugated with proteins the absorption peak shifts to 355 nm with a fluorescence emission at 440-460 nm. It has a high fluorescence yield with a sufficient Stokes shift (100 nm) and is relatively photostable [1]. Relatively easy to activate and couple to the N-terminal amino group of a peptide resulting in an acid stable amide bond [2][3].
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Blauer Fluorophor für die Immunfluoreszenz, λabs ~350 nm, λem ~440 nm[4]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2351995.330015.43808
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 350 nm; λem 433 nm in methanol
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
solubility
DMF: soluble, aqueous base: soluble, DMSO: soluble
solubility
DMF: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
-
form
liquid
form
liquid
assay
~90% (HPLC)
assay
97%
assay
≥99.8% (acidimetric)
assay
≥99.8% (alkalimetric)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)