Wichtige Dokumente
8.52052
Sigma-Aldrich
Fmoc-His(Boc)-OH-CHA
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-N-im-t.-Boc-L-histidine cyclohexylammonium salt
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H27N3O6 · xC6H13N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
477.51
UNSPSC-Code:
12352209
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥97% (TLC)
≥97.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Boc
Fmoc
Lagertemp.
−20°C (−15°C to −25°C)
InChI
1S/C26H27N3O6.C6H13N/c1-26(2,3)35-25(33)29-13-16(27-15-29)12-22(23(30)31)28-24(32)34-14-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21;7-6-4-2-1-3-5-6/h4-11,13,15,21-22H,12,14H2,1-3H3,(H,28,32)(H,30,31);6H,1-5,7H2/t22-;/m0./s1
InChIKey
UDEXYAHZNOKVIG-FTBISJDPSA-N
Allgemeine Beschreibung
The N-im-Boc group is unstable to prolonged treatment with piperidine [1]; the utility of this derivative is therefore limited to the preparation of short sequences by Fmoc SPPS. This derivative is supplied as a CHA-salt.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] P. Sieber, et al. (1987) Tetrahedron Lett., 28, 6031.
Verlinkung
Replaces: 04-12-1110
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99.5 % (a/a)
Reinheit (DC(011A)): ≥ 97 %
Reinheit (DC(157B)): ≥ 97 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Wasser (K. F.): ≤ 1.00 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°C)
Not applicable