Fortfahren mit
47579
Fmoc-Asp(OAll)-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
Fmoc-L-asparaginsäure-4-allylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 44,10
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H21NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
395.41
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6670219
€ 44,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
optical activity
[α]20/D −27±2°, c = 1% in DMF
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
113-119 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](CC(=O)OCC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C22H21NO6/c1-2-11-28-20(24)12-19(21(25)26)23-22(27)29-13-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h2-10,18-19H,1,11-13H2,(H,23,27)(H,25,26)/t19-/m0/s1
InChI key
FBNFRRNBFASDKS-IBGZPJMESA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
4770377201115429
description
≥98.0% (HPLC)
description
≥96.0% (HPLC)
description
98%
description
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
98%
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
mp
113-119 °C
mp
-
mp
146-151 °C
mp
64-67 °C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
optical activity
[α]20/D −27±2°, c = 1% in DMF
optical activity
[α]20/D −16.5±2°, c = 1% in DMF
optical activity
-
optical activity
[α]20/D +2.0±0.4°, c = 1% in methanol
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Asp(OAll)-OH
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)