Fortfahren mit
8.43955
2-Iodopropane
(stabilised) for synthesis
Synonym(e):
2-Iodopropane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H7I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.99
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
200-859-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
mp
-90 °C
transition temp
flash point 42 °C
density
1.703 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C3H7I/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
InChI key
FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.680 - 1.720
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
107.6 °F - closed cup
flash_point_c
42 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
843955025004027269252229
843955100004027269252236