171883
1-Iodpropan
99%
Synonym(e):
Propyliodid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
43 mmHg ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Enthält
copper as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.504 (lit.)
bp
101-102 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−101 °C (lit.)
Dichte
1.743 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCI
InChI
1S/C3H7I/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3
InChIKey
PVWOIHVRPOBWPI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
111.2 °F
Flammpunkt (°C)
44 °C