Fortfahren mit
8.43946
Ethyl 3-ethoxypropionate
for synthesis
Synonym(e):
Ethyl 3-ethoxypropionate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H14O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.18
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
212-112-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
166 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
2.0 hPa ( 25 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
2.0 hPa ( 25 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
377 °C
potency
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
bp
166 °C/1013 hPa
mp
-100 °C
transition temp
flash point 58 °C
density
0.93 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CCC(=O)OCC)CC
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-9-6-5-7(8)10-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
BHXIWUJLHYHGSJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.945 - 0.950
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.18663E3540068259
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥99% (GC)
assay
≥94.0% (GC)
assay
90%
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
autoignition temp.
377 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
bp
166 °C/1013 hPa
bp
157-162 °C/1013 hPa
bp
187 °C (lit.)
bp
195-202 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
136.4 °F
flash_point_c
58 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
843946100004027269246266
843946025004027269246259