Fortfahren mit
8.18532
(1-Methoxy-2-propyl) acetate
(stabilised with 2,6-di-tert-butyl-4-methyl-phenol) for synthesis
Synonym(e):
(1-Methoxy-2-propyl) acetate, Acetic acid 2-methoxypropyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COOCH(CH3)CH2OCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.16
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
203-603-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥96.0% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
145-147 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
3.1 hPa ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
3.1 hPa ( 20 °C)
assay
≥96.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
315 °C
expl. lim.
1.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
4 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
145-147 °C/1013 hPa
mp
-67 °C
transition temp
flash point 45 °C
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CC(OC(=O)C)C)C
InChI
1S/C6H12O3/c1-5(4-8-3)9-6(2)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
LLHKCFNBLRBOGN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.966 - 0.969
(2-Methoxy-1-propyl) acetate (GC, area%): ≤ 3.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
113.0 °F
flash_point_c
45 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
818532100004022536438542
818532250004022536654751