Fortfahren mit
8.41741
Diglycolic anhydride
for synthesis
Synonym(e):
Diglycolic anhydride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 239,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.07
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
224-761-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 239,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥96.0% (acidimetric)
bp
240-241 °C/1013 hPa
mp
91-93 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1CC(=O)OC(=O)C1
InChI
1S/C4H4O4/c5-3-1-7-2-4(6)8-3/h1-2H2
InChI key
PIYNUZCGMLCXKJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Melting range (lower value): ≥ 92 °C
Melting range (upper value): ≤ 95 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
841741002504022536657486