Fortfahren mit
124737
Glycolsäure
99%, solid, ReagentPlus®
Synonym(e):
Hydroxyessigsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 59,40
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 82,10
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 257,00
12 kg
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 1.370,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOCH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
76.05
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021303
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-180-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1209322
Assay:
99%
Form:
solid
€ 59,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Glycolsäure, ReagentPlus®, 99%
vapor pressure
0.00093 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
solid
pH
2 (20 °C, 50 g/L)
bp
(169 °C 336 °F at 998 hPa)
mp
75-80 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
density
(1,26 g/cm3 at 20 °C - OECD Test Guideline 109)
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
SMILES string
OCC(O)=O
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
InChI key
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
General description
Glycolsäure (Hydroxyessigsäure) ist eine α-Hydroxysäure. Glycolsäurelösungen mit einer Konzentration von 70 % und einem pH-Wert zwischen 0,08 und 2,75 werden häufig als Mittel für oberflächliche chemische Peelings eingesetzt.[1] Es wurden verschiedene Oligomere bzw. Polymere von Milchsäure und/oder Glycolsäure (mit niedrigem Molekulargewicht) hergestellt.[2] Glycolsäure kann mithilfe von an Pflanzengewebe gekoppelten Chemilumineszenz-Biosensoren für die Flussinjektion bestimmt werden, die sowohl als Biosensor auf Pflanzengewebebasis als auch als Chemilumineszenz-Fluss-Sensor verwendet werden können.
Application
Glycolsäure (Hydroxyessigsäure) wird bei der Herstellung von PLGA-PEG-PLGA-Copolymeren (PLGA = poly(lactic-co-glycolic acid) bzw. Polymilchsäure/Polyglycolsäure-Copolymerisat, PEG = Polyethylenglycol) eingesetzt.[3]
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR142794815G8284
assay
99%
assay
-
assay
-
assay
≥98.0% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
form
solid
form
-
form
-
form
powder or crystals
pH
2 (20 °C, 50 g/L)
pH
-
pH
-
pH
2 (25 °C, 50 g/L)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
vapor pressure
0.00093 hPa ( 25 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycolsäure
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
>572.0 °F - (decomposition)
flash_point_c
> 300 °C - (decomposition)
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf