Wichtige Dokumente
8.41735
Sigma-Aldrich
Isobutylamin
for synthesis
Synonym(e):
Isobutylamin
Größe auswählen
250 ML
€ 41,00
1 L
€ 105,00
€ 41,00
Voraussichtliches Versanddatum16. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
€ 41,00
1 L
€ 105,00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
73.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
201-145-4
NACRES:
NA.22
€ 41,00
Voraussichtliches Versanddatum16. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
135 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
400 °C
Wirksamkeit
224 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
2-9 % (v/v)
pH-Wert
12.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
68 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-85 °C
Übergangstemp.
flash point -10 °C
Löslichkeit
1000 g/L
Dichte
0.736 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
NCC(C)C
InChI
1S/C4H11N/c1-4(2)3-5/h4H,3,5H2,1-2H3
InChIKey
KDSNLYIMUZNERS-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl. %): ≥ 98,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,728 - 0,731
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
15.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-9 °C - closed cup