zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 38,60 |
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 68,40 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2H7NO · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
61.08 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
217-900-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 38,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
mp
80-84 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cl.NCCO
InChI
1S/C2H7NO.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
InChI key
PMUNIMVZCACZBB-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Hydroxyethylammonium chloride also known as ethanolammonium chloride used in the synthesis of esters and ethers via nucleophilic substitution reactions. It can be used to functionalization of various polymers.
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 80 °C
Melting range (upper value): ≤ 84 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 80 °C
Melting range (upper value): ≤ 84 °C
Identity (IR): passes test
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c