Wichtige Dokumente
8.41105
Sigma-Aldrich
Tetraphenylphosphonium iodide
for synthesis
Synonym(e):
Tetraphenylphosphonium iodide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H20IP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
466.29
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
218-179-0
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
338-340 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C24H20P.HI/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;/h1-20H;1H/q+1;/p-1
InChIKey
AEFPPQGZJFTXDR-UHFFFAOYSA-M
Hinweis zur Analyse
Gehalt (argentometrisch): ≥ 98.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 338 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 342 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
536.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
280 °C - closed cup