Fortfahren mit
520144
Calciumthiocyanat Tetrahydrat
95%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 91,80
€ 68,85
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Ca(SCN)2·4H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.30
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
218-244-3
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
€ 68,85
Listenpreis€ 91,80Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95%
form
solid
reaction suitability
core: calcium
mp
42.5-46.5 °C (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.N#CS[Ca]SC#N
InChI
1S/2CHNS.Ca.4H2O/c2*2-1-3;;;;;/h2*3H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI key
HOQNOUSJUGLELS-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Roar Myrdal: Discusses the use of calcium thiocyanate along with sodium thiocyanate and calcium nitrate in concrete as accelerating admixtures, highlighting their effects on the setting time and strength development (H Justnes).
  • Gas permeability of cellulose aerogels with a designed dual pore space system: Investigates the role of calcium thiocyanate tetrahydrate in the creation of cellulose aerogels, focusing on its impact on the structural and physical properties of the aerogels, crucial for applications such as insulation and filtration (K Ganesan et al., 2019).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
642045216623229520
description
95%
description
98%
description
99%
description
99.997% trace metals basis
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
95%
assay
98%
assay
99%
assay
99.997% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
42.5-46.5 °C (lit.)
mp
59.5 °C (lit.)
mp
-
mp
59.5 °C (lit.)
reaction suitability
core: calcium
reaction suitability
core: cadmium, reagent type: catalyst
reaction suitability
-
reaction suitability
core: cadmium, reagent type: catalyst
1-benzyl-1H-indole research reagent
-
-
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)