Fortfahren mit
8.22260
Bernsteinsäure
for synthesis
Synonym(e):
Butandisäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 37,70
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 95,90
50 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.920,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOOCCH2CH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.09
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
203-740-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1754069
Assay:
≥99% (acidimetric)
Form:
solid
€ 37,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% (acidimetric)
form
solid
autoignition temp.
470 °C
potency
2260 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
235 °C (lit.), 235 °C/1013 hPa
mp
184-186 °C (lit.)
transition temp
flash point 206 °C
solubility
water: 58 g/L at 20 °C
density
1.56 g/cm3 at 20 °C
bulk density
940 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 184 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 189 °C
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S9512797987398055
assay
≥99% (acidimetric)
assay
≥99.0% ( with NaOH, titration)
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
water: 58 g/L at 20 °C
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
methanol: soluble 0.4 g/10 mL
solubility
water: soluble 83 g/L at 25 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
235 °C (lit.), 235 °C/1013 hPa
bp
235 °C (lit.)
bp
235 °C (lit.)
bp
235 °C (lit.)
density
1.56 g/cm3 at 20 °C
density
1.564 g/cm3 at 15 °C
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bernsteinsäure
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
822260100004022536486666
822260025004022536486659
822260905004022536770376