Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 62,10 |
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 167,00 |
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 318,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Bernsteinsäure, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99.0%
Quality Segment
grade
ACS reagent, anhydrous
product line
Redi-Dri™
assay
≥99.0%
form
powder
impurities
≤0.001% N compounds, ≤0.001% insolubles
ign. residue
≤0.02%
bp
235 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
solubility
methanol: soluble 0.4 g/10 mL
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.003%
cation traces
Fe: ≤5 ppm, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99.0% | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description BioReagent, BioRenewable, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture | description ≥99%, FCC, FG |
| assay ≥99.0% | assay - | assay ≥99.0% ( with NaOH, titration) | assay ≥99% |
| solubility methanol: soluble 0.4 g/10 mL | solubility - | solubility water: 100 mg/mL, clear, colorless | solubility soluble 83 g/L at 25 °C |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form powder | form - | form powder | form - |
| mp 184-186 °C (lit.) | mp 184-186 °C (lit.) | mp 184-186 °C (lit.) | mp 184-186 °C (lit.) |
| bp 235 °C (lit.) | bp 235 °C (lit.) | bp 235 °C (lit.) | bp 235 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bernsteinsäure
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?