Fortfahren mit
14079
Bernsteinsäure
ACS reagent grade, ≥99.5% (T), puriss. p.a.
Synonym(e):
Butandisäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 91,20
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 139,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOOCCH2CH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.09
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-740-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1754069
Assay:
≥99.5% (T)
€ 91,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Bernsteinsäure, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (T)
Quality Segment
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.5% (T)
impurities
≤0.001% total nitrogen (N)
ign. residue
≤0.02%
bp
235 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.), 185-191 °C
solubility
methanol: soluble 0.4 g/10 mL
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Application
Succinic acid may be employed in the following studies:
  • Surfactant/detergent extender/foaming agent
  • As ion chelator in the electroplating process
  • As a precursor for various industrially important chemicals such as adipic acid, 1,4-butanediol, tetrahydrofuran, N-methyl pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, succinate salts, and γ-butyrolactone
  • Synthesis of biodegradable polymers such as polybutyrate succinate (PBS) and polyamides.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
398055S7501797987
description
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (T)
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
ReagentPlus®, BioRenewable, ≥99.0%
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99.0%
grade
puriss. p.a., ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
anhydrous, ACS reagent
assay
≥99.5% (T)
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
methanol: soluble 0.4 g/10 mL
solubility
water: soluble 83 g/L at 25 °C
solubility
H2O: soluble 1 g/10 mL
solubility
methanol: soluble 0.4 g/10 mL
impurities
≤0.001% total nitrogen (N)
impurities
≤0.001% N compounds, ≤0.01% insolubles
impurities
-
impurities
≤0.001% N compounds, ≤0.001% insolubles
anion traces
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg, chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.003%, chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.001%
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.003%, phosphate (PO43-): ≤0.001%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bernsteinsäure
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)