Wichtige Dokumente
8.00295
Sigma-Aldrich
Glutarsäure
for synthesis
Synonym(e):
Glutarsäure, Pentandisäure
Größe auswählen
100 G
€ 54,40
250 G
€ 109,00
1 KG
€ 207,00
25 KG
€ 1.140,00
€ 54,40
Nur noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 54,40
250 G
€ 109,00
1 KG
€ 207,00
25 KG
€ 1.140,00
About This Item
Lineare Formel:
HOOC(CH2)3COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
203-817-2
NACRES:
NA.22
Form:
powder
Assay:
≥99.0% (acidimetric)
€ 54,40
Nur noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
0.022 hPa ( 18.5 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (acidimetric)
Form
powder
bp
302-304 °C/1013 hPa (slow decomposition)
mp (Schmelzpunkt)
97.5-98 °C
Übergangstemp.
flash point 200 °C (DIN 51758)
Dichte
1.43 g/cm3 at 15 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[O-]C(=O)CCCC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C5H8O4/c6-4(7)2-1-3-5(8)9/h1-3H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChIKey
JFCQEDHGNNZCLN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99,0 % (m)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 95 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 99 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1