Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 147,00 | |
| 250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 293,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH(OH)COOLi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
96.01
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
248-692-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98%
form
powder
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Li+].[O-]C(=O)C(O)C
InChI
1S/C3H6O3.Li/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
GKQWYZBANWAFMQ-UHFFFAOYSA-M
General description
für die Synthese
Application
- Bestimmung der Lactatdehydrogenase in menschlichen Erythrozyten durch Kapillarelektrophorese mit elektrochemischem Nachweis.: Diese Studie untersucht die Verwendung von L-(+)-Lithiumlactat bei der Bestimmung der Lactatdehydrogenase-Aktivität in menschlichen Erythrozyten mittels Kapillarelektrophorese mit elektrochemischem Nachweis. Die Forschung unterstreicht die Wirksamkeit der Verbindung bei der Bereitstellung präziser Messungen, die für biochemische und klinische Anwendungen von entscheidender Bedeutung sind (Wang et al., 2003).
Analysis Note
Gehalt (HClO₄): ≥ 98,0 %
Spez. Drehung [α²0/D (c=4 in Wasser): -15,0 bis -13,0 °
Identität (IR): entspricht
Spez. Drehung [α²0/D (c=4 in Wasser): -15,0 bis -13,0 °
Identität (IR): entspricht
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% | assay 95% | assay ≥98% (titration) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form powder | form solid | form powder | form crystalline |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8220840100 | 04022536483672 |
| 8220840250 | 04022536483689 |