Alle Fotos(1)
Key Documents
8.21047
Sigma-Aldrich
Methyl propionate
for synthesis
Synonym(e):
Propionsäuremethylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
209-060-4
Dampfdruck
90 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
465 °C
Wirksamkeit
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
2.5-13 % (v/v)
mp (Schmelzpunkt)
-87 °C
Übergangstemp.
flash point -2 °C
Löslichkeit
5 g/L
Dichte
0.91 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
InChIKey
RJUFJBKOKNCXHH-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.914 - 0.918
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
28.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-2 °C - closed cup