Dokumente
8.20370
Sigma-Aldrich
1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide
for synthesis
Synonym(e):
1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide, 4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid imide, 4-Cyclohexene-1,2-dicarboximide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.16
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
201-602-8
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (acidimetric)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
133-137 °C
Übergangstemp.
flash point 178 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H9NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,9,10,11)
InChIKey
CIFFBTOJCKSRJY-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 98.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 133 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 137 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
370.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
187.8 °C - closed cup