Fortfahren mit
8.20365
Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride
(mixture of isomeres) for synthesis
Synonym(e):
Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, Hexahydrophthalic acid anhydride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10O3
Molekulargewicht:
154.16
MDL number:
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
236-086-3
NACRES:
NA.22
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
powder
autoignition temp.
395 °C (DIN 51794)
potency
4040 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
30-33 °C
transition temp
flash point 152 °C
density
1.23 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1C(=O)C2C(CCCC2)C1=O
InChI
1S/C8H10O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h5-6H,1-4H2
InChI key
MUTGBJKUEZFXGO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 30 °C
Melting range (upper value): ≤ 33 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.41088T140018.00741
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
mp
30-33 °C
mp
220-221 °C
mp
69-73 °C (lit.)
mp
253-256 °C
density
1.23 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
autoignition temp.
395 °C (DIN 51794)
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
pictograms
CorrosionHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
13149-00-3
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
820365010004022536457383
820365100004022536457390