Merck
142476
Sigma-Aldrich
2-Butyl-2-ethyl-1,3-propandiol
99%
Größe auswählen
100 G
€ 73,00
500 G
€ 138,00
€ 73,00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 73,00
500 G
€ 138,00
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2C[(CH2)3CH3](C2H5)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.25
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 73,00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
bp
178 °C/50 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
41-44 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CCCCC(CC)(CO)CO
InChI
1S/C9H20O2/c1-3-5-6-9(4-2,7-10)8-11/h10-11H,3-8H2,1-2H3
InChIKey
DSKYSDCYIODJPC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Butyl-2-ethyl-1,3-propanediol undergoes bulk polycondensation with diacid monomer (terephthalic acid) to yield poly(ethylene terephthalate) copolymers[1].
Anwendung
2-Butyl-2-ethyl-1,3-propanediol was used in the synthesis of polyesters[2].
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
276.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
136 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Structural characterization and thermal properties of poly (ethylene terephthalate) copolymers containing 2-butyl-2-ethyl-1, 3-propanediol.
Kint DPR, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 86(5), 1077-1086 (2002)
Olli Laine et al.
Analytical chemistry, 74(16), 4250-4258 (2002-08-30)
Polyesters prepared from the same diol, 2-butyl-2-ethyl-1,3-propanediol, but different phthalic acid isomers, phthalic, isophthalic, and terephthalic acid, were characterized by collision-induced dissociation electrospray ionization Fourier transform ion cyclotron resonance (CID-ESI-FT-ICR) and postsource-decay matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight (PSD-MALDI-TOF) mass spectrometry. Sodiated