Wichtige Dokumente
8.16102
Sigma-Aldrich
Octyl gallate
for synthesis
Synonym(e):
Octyl gallate, Gallic acid octyl ester, Octyl gallate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H22O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
213-853-0
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Wirksamkeit
1960 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
100-101 °C
InChI
1S/C15H22O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-15(19)11-9-12(16)14(18)13(17)10-11/h9-10,16-18H,2-8H2,1H3
InChIKey
NRPKURNSADTHLJ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 98 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 102 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable