Wichtige Dokumente
803071
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfate
for synthesis
Synonym(e):
Dimethyl sulfate, Sulfuric acid dimethyl ester
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.13
MDL-Nummer:
EG-Index-Nummer:
201-058-1
Assay:
≥99% (GC)
bp:
188.5 °C/1013 hPa (decomposition)
Dampfdruck:
0.35 hPa ( 20 °C)
Dampfdruck
0.35 hPa ( 20 °C)
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
450 °C
Wirksamkeit
106.4 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
3.6-23.2 % (v/v)
bp
188.5 °C/1013 hPa (decomposition)
mp (Schmelzpunkt)
-31.8 °C
Übergangstemp.
flash point 83 °C
Löslichkeit
28 g/L (Hydrolysis)
Dichte
1.33 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3
InChIKey
VAYGXNSJCAHWJZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
zur Synthese
Anwendung
Dimethyl sulfate for synthesis. CAS 77-78-1, chemical formula (CH₃O)₂SO₂.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%)≥ 99,0 Area %Dichte (d 20 °C/ 4 °C)1,325 - 1,327Identität (IR)entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
181.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
83 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)