Dokumente
8.02834
Sigma-Aldrich
Cystaminium dichloride
for synthesis
Synonym(e):
Cystamindihydrochlorid
About This Item
Lineare Formel:
[H2NCH2CH2SSCH2CH2NH2] · 2 HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
200-260-7
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
217-220 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C4H12N2S2.2ClH/c5-1-3-7-8-4-2-6;;/h1-6H2;2*1H
InChIKey
YUFRRMZSSPQMOS-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (argentometrisch): ≥ 98.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 212 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 216 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1