Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CH2CH2SSCH2CH2NH2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-260-7
Beilstein/REAXYS Number:
3616850
MDL number:
Assay:
≥98.0% (AT)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (AT)
form
powder
mp
217-220 °C (dec.) (lit.), ~220 °C (dec.)
solubility
water: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
functional group
amine, disulfide
SMILES string
Cl[H].Cl[H].NCCSSCCN
InChI
1S/C4H12N2S2.2ClH/c5-1-3-7-8-4-2-6;;/h1-6H2;2*1H
InChI key
YUFRRMZSSPQMOS-UHFFFAOYSA-N
Application
Cystamine dihydrochloride was used:
- as sulfhydryl modifying reagent
- in synthesis of monoclonal anti-prostate-specific membrane antigen antibody and A9 RNA aptamers-conjugated popcorn shape gold nanoparticles
- as internal standard in determination of total homocysteine
- in modification of gold nanorod surface by amine groups
Other Notes
Sulfhydryl modifying reagent
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cystamin -dihydrochlorid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?