Wichtige Dokumente
8.02527
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) acetylacetonate
for synthesis
Synonym(e):
Cobalt(II) acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)cobalt(II), Bis(2,4-pentanedionato) cobalt(II)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14CoO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
EG-Index-Nummer:
237-855-6
Dampfdruck
<1 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Wirksamkeit
670 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
170-180 °C
Löslichkeit
5.1 g/L
Dichte
0.83 g/cm3 at 20 °C
Hinweis zur Analyse
Gehalt (aus Co): ≥ 98.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 168 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 172 °C
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable