Merck
8.01808
Ethyl benzoylacetate
for synthesis
Synonym(e):
Ethyl benzoylacetate, Benzoylacetic acid ethyl ester, 3-Oxo-3-phenylpropionic acid ethyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.21
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
202-295-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95.0% (acidimetric)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
1 hPa ( 108 °C)
Quality Segment
assay
≥95.0% (acidimetric)
form
liquid
autoignition temp.
375 °C (DIN 51794)
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
transition temp
flash point 140 °C
density
1.114 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CC)C(=O)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-14-11(13)8-10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
InChI key
GKKZMYDNDDMXSE-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.105 - 1.120
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl benzoylacetate
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
284.0 °F - closed cup
flash_point_c
140 °C - closed cup