Wichtige Dokumente
8.01228
Sigma-Aldrich
11-Aminoundecanoic acid
for synthesis
Synonym(e):
11-Aminoundecanoic acid
Größe auswählen
250 G
€ 161,00
€ 161,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
€ 161,00
About This Item
Lineare Formel:
H2N(CH2)10COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
219-417-6
NACRES:
NA.22
€ 161,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
183-187 °C
Schüttdichte
500 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[N+H3]CCCCCCCCCCC(=O)[O-]
InChI
1S/C11H23NO2/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(13)14/h1-10,12H2,(H,13,14)
InChIKey
GUOSQNAUYHMCRU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HClO₄): ≥ 99.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 183 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 187 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable