Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 73,30 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 185,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2(CH2)7COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.23
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-687-9
Beilstein/REAXYS Number:
1756493
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
99%
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
194 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
NCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H17NO2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8(10)11/h1-7,9H2,(H,10,11)
InChI key
UQXNEWQGGVUVQA-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay 99% | assay ≥99% (titration) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 194 °C (dec.) (lit.) | mp 207-209 °C (dec.) (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) |
| reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| application(s) peptide synthesis | application(s) - | application(s) peptide synthesis | application(s) detection |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?