Wichtige Dokumente
8.01221
Sigma-Aldrich
Ammonium sulfite
(35% solution in water) for synthesis
About This Item
UNSPSC-Code:
12352301
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
liquid
pH-Wert
7.5-7.6 (20 °C in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
4-8 °C
Dichte
1.19 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
Hinweis zur Analyse
Gehalt (iodometrisch): 37.0 - 40.0 %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.195 - 1.205
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)