Merck
8.00885
Trimethylorthoformiat
for synthesis
Synonym(e):
Trimethylorthoformiat, Orthoameisensäuretrimethylester, Trimethoxymethan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH(OCH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.12
UNSPSC Code:
12352112
EC Index Number:
205-745-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
39021015
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
10 hPa ( 7 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
255 °C
potency
3130 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.4-44.6 % (v/v)
bp
102 °C/1013 hPa
mp
-53 °C
transition temp
flash point 13 °C
solubility
10 g/L (Hydrolysis)
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C(OC)OC)C
InChI
1S/C4H10O3/c1-5-4(6-2)7-3/h4H,1-3H3
InChI key
PYOKUURKVVELLB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,968–0,970
Identität (IR): entspricht
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trimethylorthoformiat
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
55.4 °F - closed cup
flash_point_c
13 °C - closed cup
target_organs
Respiratory system
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3