Wichtige Dokumente
8.00813
Sigma-Aldrich
Undecylenic-10 acid
for synthesis
Synonym(e):
Undecylensäure
Größe auswählen
500 ML
€ 68,00
5 L
€ 520,00
€ 68,00
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 ML
€ 68,00
5 L
€ 520,00
About This Item
Lineare Formel:
CH2=CH(CH2)8COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
203-965-8
NACRES:
NA.22
€ 68,00
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
275 °C
Wirksamkeit
2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
275 °C/1013 mbar
mp (Schmelzpunkt)
24 °C
Übergangstemp.
flash point 149 °C
Löslichkeit
73.7 mg/L
Dichte
0.91 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2H,1,3-10H2,(H,12,13)
InChIKey
FRPZMMHWLSIFAZ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 21 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 25 °C
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
300.2 °F
Flammpunkt (°C)
149 °C