Fortfahren mit
124672
10-Undecensäure
98%
Synonym(e):
Undecylensäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 28,50
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 135,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2=CH(CH2)8COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.28
EC Number:
203-965-8
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
42650
Beilstein/REAXYS Number:
1762631
€ 28,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
solid
refractive index
n20/D 1.449 (lit.)
bp
137 °C/2 mmHg (lit.)
mp
23-25 °C (lit.)
solubility
H2O: insoluble, alcohol: soluble, chloroform: soluble, diethyl ether: soluble
density
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
allyl, carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2H,1,3-10H2,(H,12,13)
InChI key
FRPZMMHWLSIFAZ-UHFFFAOYSA-N
General description
10-Undecenoic acid undergoes copolymerisation with ethylene using the metallocene catalyst system Cp2ZrCl2 / methylaluminoxane.
Application
10-Undecenoic acid has been used to study the methods and mechanisms for the formation of molecular monolayers on silicon surface. It was used as starting reagent in the syntheses of pheromone (11Z)-hexadecenal and agriculturally important insect pheromones.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1705505W324720406546
description
98%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
natural, ≥97%, FG
description
95%
functional group
carboxylic acid, allyl
functional group
-
functional group
-
functional group
carboxylic acid
assay
98%
assay
-
assay
≥97%
assay
95%
solubility
alcohol: soluble, H2O: insoluble, diethyl ether: soluble, chloroform: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
solid
form
-
form
-
form
-
mp
23-25 °C (lit.)
mp
23-25 °C (lit.)
mp
23-25 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
bp
137 °C/2 mmHg (lit.)
bp
137 °C/2 mmHg (lit.)
bp
137 °C/2 mmHg (lit.)
bp
180 °C/15 mmHg (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 10-Undecensäure
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
300.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
149 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is this product kosher or USP grade?
    1 answer
    1. This product is not kosher or USP grade. Please see the links below for 0-Undecenoic acid products that are USP or kosher:
      USP:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/usp/1705505
      Kosher:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/w324721
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/w324720
      Helpful?
  2. Is this product in liquid form? If so what is in it that allows it to be liquid at room temperature?
    1 answer
    1. The melting point of this material is 23-25 °C. The physical form will depend on the ambient temperature. Warming to reliquify will not be detrimental to the compound.