681500
WHI-P180
A potent inhibitor of lgE-mediated mast cell responses to allergens in vitro and in vivo.
Synonym(e):
WHI-P180, 4-(3ʹ-Hydroxyphenyl)amino-6,7-dimethoxyquinazoline
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
pale yellow
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C16H15N3O3/c1-21-14-7-12-13(8-15(14)22-2)17-9-18-16(12)19-10-4-3-5-11(20)6-10/h3-9,20H,1-2H3,(H,17,18,19)
InChIKey
BNDYIYYKEIXHNK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Cdk2
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Chen, C.L., et al. 1999. Pharm. Res. 16, 117.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable