Fortfahren mit
T-075
3,3′,5′-Triiodo-L-thyronine (Reverse T3) solution
100 μg/mL in methanol with 0.1N NH3, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
3,3′,5′-Triiodo-L-thyronine, Reverse T3, rT(3)
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 131,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H12I3NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
650.97
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
€ 131,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol with 0.1N NH3
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccc(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H12I3NO4/c16-9-3-7(4-12(19)15(21)22)1-2-13(9)23-8-5-10(17)14(20)11(18)6-8/h1-3,5-6,12,20H,4,19H2,(H,21,22)/t12-/m0/s1
InChI key
HZCBWYNLGPIQRK-LBPRGKRZSA-N
General description
Reverse T3, also known as rT3 or 3,3′,5′-Triiodo-L-thyronine, is a biologically inactive form of the thyroid hormone T3 and is produced in the body particularly during periods of stress. Under certain conditions such as fibromyalgia, liver disease, and chronic fatigue syndrome (CFS), more rT3 is produced which minimizes the desirable conversion of thyroxine (T4) to T3. Reverse T3 serum concentrations are measured by LC-MS/MS to monitor impact of these and other diseases on thyroid hormone levels.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T-078T-074T5516
application(s)
clinical testing
application(s)
-
application(s)
clinical testing
application(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
powder
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
-
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)