Fortfahren mit
T-078
3,3′,5′-Triiodo-L-thyronine-13C6 (reverse T3-13C6)
100 μg/mL in methanol with 0.1N NH3, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
3,3′,5′-Triiodo-L-thyronine-13C6 solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 294,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
13C6C9H12I3NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
656.93
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 294,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol with 0.1N NH3
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
IC1=CC(O[13C]2=[13CH][13CH]=[13C](C[C@H](N)C(O)=O)[13CH]=[13C]2I)=CC(I)=C1O
InChI
1S/C15H12I3NO4/c16-9-3-7(4-12(19)15(21)22)1-2-13(9)23-8-5-10(17)14(20)11(18)6-8/h1-3,5-6,12,20H,4,19H2,(H,21,22)/t12-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,7+1,9+1,13+1
InChI key
HZCBWYNLGPIQRK-CXGLLCBXSA-N
General description
Reverse T3 or rT3 is a biologically inactive form of the thyroid hormone T3 and is produced in the body particularly during periods of stress. Under certain conditions such as fibromyalgia, liver disease, and chronic fatigue syndrome (CFS), more rT3 is produced which inhibits the desirable conversion of thyroxine (T4) to T3. This internal standard and Certified Spiking Solution® is suitable for quantitation of reverse T3 serum concentrations by LC-MS/MS to monitor impact of these and other diseases on thyroid hormone levels.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)