539649
PKCθ/δ Inhibitor
Synonym(e):
PKCθ/δ Inhibitor, 5-(3,4-Dimethoxyphenyl)-4-(1H-indol-5-ylamino)-3-pyridinecarbonitrile
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
light yellow
Löslichkeit
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Warnhinweis
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable