Merck
538927
Sigma-Aldrich
15d-PGJ2
A metabolite of PGD₂that has recently been identified as a natural ligand for PPARγ-dependent adipogenesis in transfected NIH/3T3 cells and for PPARγ response element (PPRE) in CV-1 cells.
Synonym(e):
15d-PGJ2
Größe auswählen
1 MG
€ 230,00
€ 230,00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 230,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H28O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.77
€ 230,00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
oil
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Löslichkeit
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(=O)CCC\C=C/C[C@@H]1\C(=C/C=C/CCCCC)\C(=O)C=C1
InChI
1S/C20H28O3/c1-2-3-4-5-6-10-13-18-17(15-16-19(18)21)12-9-7-8-11-14-20(22)23/h6-7,9-10,13,15-17H,2-5,8,11-12,14H2,1H3,(H,22,23)/b9-7-,10-6+,18-13+/t17-/m0/s1
InChIKey
VHRUMKCAEVRUBK-GODQJPCRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein Metabolit von PGD2, der kürzlich als natürlicher Ligand für PPARγ;-abhängige Adipogenese in transfizierten 3T3-Zellen und für das PPARγ;-Response-Element (PPRE) in CV-1-Zellen identifiziert wurde. Konkurriert mit Thiazolidindionen für die PPARγ;-Bindung.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Ein natürlicher Ligand für PPARγ;-abhängige Adipogenese
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Petrova, T.V., et al. 1999. Proc. Natl. Acad. Sci. USA96, 4668.
Ricote, M., et al. 1998. Nature 391, 79.
Forman, B.M., et al. 1995. Cell 83, 803.
Kliewer, S.A., et al. 1995. Cell83, 813.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable