5.33657
PI4KIIIβ Inhibitor, BF738735
Synonym(e):
PI4KIIIβ Inhibitor, BF738735, 2-Fluoro-4-(2-methyl-8-(3-(methylsulfonyl)benzylamino)imidazo[1,2-a]pyrazin-3-yl)phenol, Phosphatidylinositol-phosphate-4-Kinase III β Inhibitor, BF-738735
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Wirksamkeit
5.7 nM IC50
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
light gray
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
PI4KIII&beta
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
MacLeod, A.M., et al. 2013. ACS Med. Chem. Lett.4, 585.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable