Y0000328
Azelastin Unreinheit D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-(4-Chlorbenzyl)-phthalazin-1(2H)-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
azelastine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1ccc(cc1)Cc2n[nH][c](c3c2cccc3)=O
InChI
1S/C15H11ClN2O/c16-11-7-5-10(6-8-11)9-14-12-3-1-2-4-13(12)15(19)18-17-14/h1-8H,9H2,(H,18,19)
InChIKey
NLXGCQIEVZYDRS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)