Fortfahren mit
1381709
USP
Menthol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(−)-Menthol, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)-cyclohexanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 415,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H19OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.27
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1902293
€ 415,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
menthol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
InChI key
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Menthol ist ein Alkohol, der aus verschiedenen Minzölen gewonnen oder synthetisch hergestellt wird. Es gibt zwei Formen: linksdrehend (L-Menthol), das in natürlichen oder synthetischen Quellen zu finden ist, und racemisch (DL-Menthol).
Application
Der USP-Referenzstandard Menthol ist zur Verwendung für die in den USP-Kompendien spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen. Er dient auch zur Verwendung mit USP-Monografien wie:
  • Menthol-Lutschtabletten
  • Tetracain- und Menthol-Salbe
  • Benzocain und Menthol als topisches Aerosol®
  • Anethol
Analysis Note
Diese Produkte sind ausschließlich für Verwendungen in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten irgendwelcher Art verwendet werden.  ​
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Legal Information
Aerosol is a registered trademark of Cytec Technology Corp.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
63660PHR11161.05995
Menthol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1381709
Menthol
grade
pharmaceutical primary standard
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
food and beverages
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
API family
menthol
API family
-
API family
menthol
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Menthol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)