Fortfahren mit
A34201
Allylmethylsulfid
98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 45,70
€ 34,27
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 85,70
€ 64,27
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2C=CHCH2SCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
233-422-0
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
€ 34,27
Listenpreis€ 45,70Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4714 (lit.)
bp
91-93 °C (lit.)
density
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
thioether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CSCC=C
InChI
1S/C4H8S/c1-3-4-5-2/h3H,1,4H2,2H3
InChI key
NVLPQIPTCCLBEU-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
303593M81705128252
description
98%
description
98%
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
density
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.4714 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.495 (lit.)
bp
91-93 °C (lit.)
bp
-
bp
238 °C (lit.)
bp
55-56 °C (lit.)
form
liquid
form
solid
form
crystals
form
liquid
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
64.4 °F - closed cup
flash_point_c
18 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)