5.30750
STAT3 Inhibitor XX, APT STAT3-9R
Synonym(e):
STAT3 Inhibitor XX, APT STAT3-9R, H₂N- HGFQWPG(SWTWENGKWTWK)G AYQFLK-GGGGS-RRRRRRRRR-CO₂H
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
STAT3
Warnhinweis
Sequenz
Physikalische Form
Rekonstituierung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable