523310
Pterostilbene, Pterocarpus marsupium
A cell-permeable methoxylated analog of Resveratrol that displays antioxidant, antiproliferative, and hypoglycemic properties.
Synonym(e):
Pterostilbene, Pterocarpus marsupium, trans-3,5-Dimethoxy-4ʹ-hydroxystilbene
Größe auswählen
€ 250,00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 250,00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
methanol: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O(C)c1cc(cc(c1)\C=C\c2ccc(cc2)O)OC
InChI
1S/C16H16O3/c1-18-15-9-13(10-16(11-15)19-2)4-3-12-5-7-14(17)8-6-12/h3-11,17H,1-2H3/b4-3+
InChIKey
VLEUZFDZJKSGMX-ONEGZZNKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
COX-1 and COX-2 activities
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Rimando, A.M., et al. 2002. J. Agric. Food Chem.50, 3453.
Manickam, M., et al. 1997. J. Nat. Prod.60, 609.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable