5.08510
ZD 7288
Synonym(e):
ZD 7288, 4-(N-ethyl-N-phenylamino)-1,2-dimethyl-6-(methylamino)pyrimidiniumchloride, Zeneca, HCN Channel Blocker, ZD 7288, ZD-7288, ZD7288
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
water: 100 mM
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C15H20N4.ClH/c1-5-19(13-9-7-6-8-10-13)15-11-14(16-3)18(4)12(2)17-15;/h6-11H,5H2,1-4H3;1H
InChIKey
DUWKUHWHTPRMAP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
HCN channel
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable