Fortfahren mit
X2254
XE-991
≥98% (HPLC), powder, KCNQ channel blocker
Synonym(e):
10,10-bis(4-pyridinylmethyl)-9(10H)-anthracenone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 168,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 784,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H20N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
376.45
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
€ 168,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
XE-991, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
color
white to beige
solubility
DMSO: >20 mg/mL
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1c2ccccc2C(Cc3ccncc3)(Cc4ccncc4)c5ccccc15
InChI
1S/C26H20N2O/c29-25-21-5-1-3-7-23(21)26(17-19-9-13-27-14-10-19,18-20-11-15-28-16-12-20)24-8-4-2-6-22(24)25/h1-16H,17-18H2
InChI key
KHJFBUUFMUBONL-UHFFFAOYSA-N
Application
XE-991 has been used as a KCNQ (Kv7.2/7.3) inhibitor to examine whether M-current inhibition affects oxytocin receptor (TGOT) mediated depolarization. It has also been used as an KCNQ inhibitor to study the ionic mechanism responsible for the overshoot/undershoot in membrane potential in mouse cholinergic interneurons (ChIs) in the presence of tetrodotoxin (TTX).
Biochem/physiol Actions
XE-991 is a KCNQ channel blocker.
XE-991 is a KCNQ channel blocker; which is more potent than linopiridine (Cat. No. L-134).
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0988SML1243SML2937
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
originator
-
originator
-
originator
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)