Wichtige Dokumente
500586
Sigma-Aldrich
JQ1-Enantiomer-Set
Synonym(e):
JQ1-Enantiomer-Set, (S)-tert-butyl 2-(4-(4-chlorphenyl)-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-6-yl)acetat, SGCBD01, BRD2-Inhibitor III, BRD3-Inhibitor II, BRD4-Inhibitor III, BRD6-Inhibitor I, BRDT-Inhibitor I
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H25ClN4O2S
Molekulargewicht:
456.99
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
≥96% (for both enantiomers, HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
50 nM Ki
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow-white
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL (Each compound is soluble)
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable I-BET-Klasse (Katalog-Nr. <;A href="https://www.emdmillipore.com/products/EMD_BIO-401010" target=_blank">;401010<;/A>;) von Thienodiazepin-Derivaten, deren (S)-(+)-Enantiomer, nicht aber der (R)-(-)-Enantiomer in Konkurrenz mit Kac- (ε;-N-acetyliertes Lysin) nachweislich auf beide Bromodomänen (BD1 &; BD2) der BET-Familienmitglieder BRD2, BRD3, BRD4 und BRD6/BRDT gerichtet ist, und die eine geringe Affinität gegenüber 23 anderen Proteinen mit Bromodomäne, unter anderem BRD1 und BRD9, sowie geringe oder keine Aktivität gegenüber einem Panel von über 50 Rezeptoren, Ionenkanälen und Transportern aufweist. Hemmt wirksam die Vermehrung des von der onkogenen BRD4-NUT-Fusion abhängigen NUT-Mittellinienkarzinoms und des vom Onkoprotein c-Myc abhängigen multiplen Myeloms sowohl in Kulturen (IC50<;1 M) in vitro und in Mäusen (50 mg/kg/Tag intraperitoneal) in vivo. Außerdem durchdringt sie Berichten zufolge bei männlichen Mäusen die Blut-Hoden-Schranke und blockiert wirksam die BRDT-vermittelte Spermatogenese ohne Auswirkungen auf Hormonspiegel. Das Set enthält 5 mg des aktiven (S)-(+)-JQ1 (540696) und 5 mg des inaktiven (R)-(-) (500585) Enantiomers.
Eine zellpermeable I-BET-Klasse (Katalog-Nr. <;A href="https://www.emdmillipore.com/products/EMD_BIO-401010" target=_blank">;401010<;/A>;) von Thienodiazepin-Derivaten, deren (S)-(+)-Enantiomer, nicht aber der (R)-(-)-Enantiomer in Konkurrenz mit Kac- (ε;-N-acetyliertes Lysin) nachweislich auf beide Bromodomänen (BD1 &; BD2) der Mitglieder BRD2 (KD = 128,4 nM für humanes BD1; Δ;Tmobs = 6,47 bzw. 7,97 °C für humanes BD1 bzw. BD2), BRD3 (KD = 59,5 bzw. 82,0 nM für humanes BD1 bzw. BD2), BRD4 (KD = 49,0 bzw. 90,1 nM für humanes BD1 bzw. BD2) und BRD6/BRDT (KD = 190,1, 44,1, 77,5, bzw. 59,2 nM für humanes BD1, humanes BD2, murines BD1 bzw. murines BD2) der BET (bromodomain and extra-terminal)-Familie gerichtet ist, und die eine geringe Affinität gegenüber 23 anderen Proteinen mit Bromodomäne, darunter die Proteine BRD1 und BRD9 mit nur einer Bromodomäne, sowie geringe oder keine Aktivität gegenüber einem Panel von über 50 Rezeptoren, Ionenkanälen und Transportern aufweist. Hemmt wirksam die Proliferation des von der onkogenen BRD4-NUT (Nuclear-protein-in-testis)-Fusion abhängigen NUT-Mittellinienkarzinoms (NMC) und des vom Onkoprotein c-Myc abhängigen multiplen Myeloms (MM) sowohl in Kulturen (IC50<;1 M) in vitro und in Mäusen (50 mg/kg/Tag intraperitoneal) in vivo. Außerdem durchdringt sie Berichten zufolge bei männlichen Mäusen die Blut-Hoden-Schranke und verringert wirksam die Masse der Hoden sowie Anzahl und Motilität der Spermien (50 mg/kg, b.i.d. intraperitoneal) auf reversible Weise durch zielgerichtetes Ansetzen bei der BRDT-vermittelten Spermatogenese ohne Eingriff in Hormonspiegel.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
BRD4
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
Das Set enthält jeweils 5 mg des (S)-(+)-JQ1-Enantiomers (540696-5MG) und des (R)-(-) JQ1-Enantiomers (500585-5MG)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Matzuk, M. M., et al. 2012. Cell.150, 673.
Delmore, J. E., et al. 2011 Cell.146, 904.
Filippakopoulos, P., et al. 2010. Nature.468, 1067.